Wichtige Dokumente
86625
Tetraethylammonium-hexafluorophosphat
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for electrochemical analysis
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
≥99.0%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
Löslichkeit
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChIKey
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)