Wichtige Dokumente
82981
Esculin-Eisen-Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioChemika
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15 g/L
esculin, 1 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.1±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
Streptococcus spp.
nonselective and differential for Enterococcus spp.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?