8.00590
Methylmethacrylat
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
Methylmethacrylat, Methyl 2-methylpropenoat, Methacrylsäure-Methylester, MMA
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
53 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
430 °C
Wirksamkeit
7872 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
2.1-12.5 % (v/v)
bp
101 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-48 °C
Übergangstemp.
flash point 10 °C
Dichte
0.94 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
InChIKey
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Catalysis for the synthesis of methacrylic acid and methyl methacrylate: Diese Arbeit befasst sich mit Veresterungsprozessen zur Herstellung von Methylmethacrylat, was für die Produktion im industriellen Maßstab von Bedeutung ist (MJD Mahboub et al., 2018).
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,942–0,944
Identität (IR): entspricht
Das Material wird mit Hydroquinon-Monomethylether stabilisiert.
Zum Zeitpunkt der Analytik wurde ein Stabilisatorgehalt von >10 ppm ermittelt.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup