Wichtige Dokumente
PHR3325
IBUPROFEN-UNREINHEIT L
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
1-Hydroxyibuprofen, 2-[4-(1-Hydroxy-2-methyl-propyl)-phenyl]-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9,12,14H,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
RMOQYHYFRKTDRI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)