Merck
79610
Sigma-Aldrich
Phosphorpentoxid
desiccant, with moisture indicator
Synonym(e):
Sicapent®, Phosphor(V)-oxid, Phosphorsäure-anhydrid
About This Item
Lineare Formel:
P2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.94
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 384 °C)
10 mmHg ( 238 °C)
Form
powder, crystals or granules
Qualität
with moisture indicator
pH-Wert
1.5 (20 °C, 10 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (lit.)
Dichte
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
InChI
1S/O10P4/c1-11-5-12(2)8-13(3,6-11)10-14(4,7-11)9-12
InChIKey
YWEUIGNSBFLMFL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phosphorpentoxid (P2O5) ist ein Phosphoroxid. Es ist an der Pictet-Gams-Synthese beteiligt. Phosphorpentoxid auf Aluminiumoxid wird für die lösungsmittelfreie und Mikrowellen-unterstützte Synthese von 1,5-Benzodiazepin-Derivaten verwendet.
Anwendung
Phosphorpentoxid kann in der Synthese von Dichlorheptoxid (Cl2O7) eingesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
Sicapent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 215-215 (1994)
Radek Pohl et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(16), 4693-4705 (2015-03-24)
Systematic structure-activity studies on a diverse family of nucleoside phosphonic acids has led to the development of potent antiviral drugs such as HPMPC (CidofovirTM), PMEA (AdefovirTM), and PMPA (TenofovirTM), which are used in the treatment of CMV-induced retinitis, hepatitis B
Jae-Hyung Ahn et al.
Microbial ecology, 68(2), 271-283 (2014-04-01)
The effects of water-saving irrigation on emissions of greenhouse gases and soil prokaryotic communities were investigated in an experimental rice field. The water layer was kept at 1-2 cm in the water-saving (WS) irrigation treatment and at 6 cm in
Alumina/phosphorus pentoxide (APP) as an efficient reagent for the synthesis of 1, 5-benzodiazepines under microwave irradiation.
Kaboudin B and Navaee K.
Heterocycles, 1443-1446 (2001)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 836-836 (1994)