78737
Salpetersäure/Rubidiumnitrat-Konzentrat
IC eluent concentrate (20x) for Metrosep C Supp 1 & 2
Synonym(e):
Mixed Acid and Rubidium Solution
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NB.21
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Qualität
HNO3 100 mM and Rb 1000 μg/L in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
100 mM HNO3 in H2O
1000 μg/L Rb in H2O (from RbNO3 salt)
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Eignung
application tested
Anwendung
Metrohm IC application note AN-CS-007: Lithium in addition to other cations in seepage water from minerals through sequential suppression.
Verlinkung
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?