Wichtige Dokumente
76078
L-Methionin-Sulfoximin
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
L-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-S-methylsulfoximin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥96% (rel., HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +10.8 to +14.0°, c = 1 in H2O
Konzentration
95-102 % (w/w) (HPLC)
Verunreinigungen
≤0.1% each single unknown impurity (rel.)
≤0.5% sulfated ash
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤1% methionine sulfone (rel.)
≤1% methionine sulfoxide (rel.)
≤10 mg/kg azide
≤2% methionine (rel.)
≤5000 ppm ethanol (GC-HS)
mp (Schmelzpunkt)
>210 °C (dec.) (lit.)
Eignung
complies for H-NMR
complies for identity (HPLC)
SMILES String
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
InChIKey
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?