Wichtige Dokumente
75712
Diethyloxalat
purum, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Diethyl ethanedioate, Ethyl oxalate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.03 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 47 °C)
Qualität
purum
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.410 (lit.)
n20/D 1.410
bp
185 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−41 °C (lit.)
Dichte
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
167.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
75 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?