Wichtige Dokumente
74033
Sudan II
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
156-158 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
InChIKey
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Allgemeine Beschreibung
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
448.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
231.6 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)