Wichtige Dokumente
69471
Trimethoxymethylsilan
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Methyltrimethoxysilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.371
bp
102-104 °C (lit.)
Dichte
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CO[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O3Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-4H3
InChIKey
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
48.2 °F
Flammpunkt (°C)
9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?