Wichtige Dokumente
67195
Pigment Rot 53
analytical standard
Synonym(e):
5-Chlor-2-[(2-hydroxy-1-naphthalinyl)-azo]-4-methyl-benzolsulfonsäure Mononatriumsalz, Lackrot C
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
OC1=CC=C2C(C=CC=C2)=C1/N=N/C3=CC(C)=C(Cl)C=C3S(=O)([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C17H13ClN2O4S.Na/c1-10-8-14(16(9-13(10)18)25(22,23)24)19-20-17-12-5-3-2-4-11(12)6-7-15(17)21;/h2-9,21H,1H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b20-19+;
InChIKey
LLELVHKMCSBMCX-RZLHGTIFSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?