Wichtige Dokumente
658529
4-Methyl-1,10-Phenanthrolin
97%
Synonym(e):
4-Me-phen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccnc2c1ccc3cccnc23
InChI
1S/C13H10N2/c1-9-6-8-15-13-11(9)5-4-10-3-2-7-14-12(10)13/h2-8H,1H3
InChIKey
NAZZKEZTSOOCSZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 4-carboxy-1,10-phenanthroline (mcphen)
- 1,10-phenanthroline-4-carboxaldehyde
- [4-methyl-OP)2Cu]2+, a copper-phenanthroline complex
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?