65692
1-Methoxy-2-propanol
analytical standard
Synonym(e):
Propylenglycolmonomethylether, Propylenglykol-methylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.12 (vs air)
Dampfdruck
10.9 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.7% (GC)
Selbstzündungstemp.
532 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
13.8 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.403 (lit.)
n20/D 1.403
bp
118-119 °C (lit.)
Dichte
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
CC(O)COC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?