Merck
61768
Supelco
Lectin, immobilisiert auf Agarose CL-4B aus Triticum vulgaris
suitable for affinity chromatography
Synonym(e):
Weizenkeim-Agglutinin, immobilisiert auf Agarose CL-4B
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NA.21
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
Qualitätsniveau
Kapazität
0.1-1.0 mg/mL, packed gel capacity (ovomucoid)
Lagertemp.
2-8°C
Physikalische Form
50% wässrige Suspension in 1 M NaCl
Sonstige Hinweise
Proteinisolat aus Bordetella pertussis welches den Eintritt von Calmodulin-empfindlicher Adenylatcyclase in tierische Zellen fördert
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
M G Donovan et al.
Biochemistry, 28(20), 8124-8129 (1989-10-03)
Bordetella pertussis, the pathogen responsible for whooping cough, releases a soluble calmodulin-sensitive adenylate cyclase into its culture medium. Several investigators have shown that the partially purified adenylate cyclase is capable of entering animal cells and elevating intracellular cAMP levels [Confer