Wichtige Dokumente
60738
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 220-440 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Kieselgel, high-purity grade, pore size 60 Å, 220-440 mesh particle size, 35-75 μm particle size, for flash chromatography
Qualität
high-purity grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
Form
powder or crystals
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
500 m2/g
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
220-440 mesh
35-75 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Anwendung
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?