Direkt zum Inhalt
60126
Kaliumchlorid
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Kalii chloridum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
99.6%
Form:
crystalline powder
Solubility:
water: soluble
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
99.6%
form
crystalline powder
mp
770 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤300 ppm
cation traces
Fe: ≤20 ppm, (Magnesium and Alkaline-Earth Metals (e.g., Mg, Ca, Sr, Ba) ≤200 ppm)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Kann für die Herstellung von PBS-Puffern und für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen benutzt werden.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchlorid
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)