Merck
51833
Supelco
Natrium-1-Heptansulfonat Monohydrat
≥99.0% (T)
Synonym(e):
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH2SO3Na · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.26
Beilstein:
3731762
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.21
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
solid
Mol-Gew.
220.26 g/mol
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
SMILES String
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Natrium-1-heptansulfonat-monohydrat kann als ionenpaarbildendes Reagenz (IP-Reagenz) verwendet werden, um die Methode der Ionenpaar-Umkehrphasen-Flüssigkeitschromatographie zur Bestimmung des Antituberkulose-Wirkstoffs Ethambutol-Hydrochlorid zu entwickeln.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Determination of ethambutol by ion-pair reversed phase liquid chromatography with UV detection.
Analytica Chimica Acta, 456.2, 189-192 (2002)
Marisa Freitas et al.
Phytochemistry, 110, 91-103 (2015-01-03)
The intensification of agricultural productivity is an important challenge worldwide. However, environmental stressors can provide challenges to this intensification. The progressive occurrence of the cyanotoxins cylindrospermopsin (CYN) and microcystin-LR (MC-LR) as a potential consequence of eutrophication and climate change is