47748
D-(−)-Fructose
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Laevulosum (Fructosum), D-Levulose, Fruchtzucker
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.5% water
Farbe
colorless
Nützlicher pH-Bereich
5.0-7.0 (25 °C, 18 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
119-122 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble 1 gm in 15 ml
methanol: soluble 1 gm in 14 ml
H2O: freely soluble
acetone: freely soluble (Hot)
acetone: slightly soluble
pyridine: soluble
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?