Merck
16104
Sigma-Aldrich
Saccharose
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Synonym(e):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
Beilstein:
90825
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
plant
Qualitätsniveau
Agentur
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of NF
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Beschreibung
color index <= 45
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +66.3 to +67.0°, c = 26% in H2O
Verunreinigungen
dextrine, complies
invert sugar, complies
organic volatile impurities, in accordance (GC)
reducing sugar, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.0035% Chloride (Cl)
≤0.006% Sulfate (SO4)
≤10 ppm Sulfite (SO2)
≤250 EU/g endotoxins (LAL test)
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
Glührückstand
≤0.01% (as SO4)
Verlust
≤0.1% loss on drying, 105 °C, 3 h
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
Leitfähigkeit
≤35 μS/cm
mp (Schmelzpunkt)
185 - 187  °C ((365 - 369 °F ))
185-187 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: soluble 1 gm in 170 ml
methanol: soluble 1 gm in 100ml
H2O: 342 g/L at 20 °C
alcohol: insoluble (Dehydrated)
glycerol: moderately soluble
pyridine: moderately soluble
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤60 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Ca:, in accordance
Pb: ≤0.5 mg/kg
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChIKey
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Anwendung
  • Auxin regulates bulbil initiation by mediating sucrose metabolism in Lilium lancifolium: Diese Studie betont die Rolle von Saccharose zur regulierten Einführung von Bulbillen in Pflanzen, welche durch die Auxin-Signalgebung erleichtert wird. Dies belegt seine Bedeutung in Verfahren der Pflanzenentwicklung (Xin et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Saccharose wird aus Rohrzucker oder Rübenzucker gewonnen. Sie besteht aus Glukose und Fruktose und ist eine gute Kohlenstoff- und Energiequelle. Bei Zuckerrohrpflanzen ist die Akkumulation von Saccharose wichtig für die Dehnung der Internodien. So spielt der Stoffwechsel von Saccharose eine große Rolle für das Wachstum der Zuckerrohrpflanze.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
Estelle Oberlin et al.
Development (Cambridge, England), 129(17), 4147-4157 (2002-08-07)
Hematopoietic cells arise first in the third week of human ontogeny inside yolk sac developing blood vessels, then, one week later and independently, from the wall of the embryonic aorta and vitelline artery. To address the suggested derivation of emerging
U Sonnewald et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 1(1), 95-106 (1991-07-01)
In higher plants sucrose plays a central roles with respect to both short-term storage and distribution of photoassimilates formed in the leaf. Sucrose is synthesized in the cytosol, transiently stored in the vacuole and exported via the apoplast. In order
Amorphous state and delayed ice formation in sucrose solutions.
Roos Y and Karel M.
International Journal of Food Science and Technology, 26(6), 553-566 (1991)
Sucrose Metabolism Related to Growth and Ripening in Sugarcane Internodes.
Lingle SE
Crop Science, 31 (1991)
Direct microdetermination of sucrose.
E Van Handel
Analytical biochemistry, 22(2), 280-283 (1968-02-01)