44208
L-Lysin-hydrochlorid -Lösung
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
liquid
chemische Klasse(n) des Analyten
amino acids, peptides, proteins
Konzentration
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Farbe
colorless
Anwendung(en)
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChIKey
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?