Aminosäure-, Peptid- und Protein-Standards
Aminosäure-, Peptid- und Proteinreferenzmaterialien sind für verschiedene Analysen, einschließlich Proteomik und Lebensmitteltests, von entscheidender Bedeutung. Wir bieten speziell entwickelte Standards und zertifizierte Referenzmaterialien verschiedener schwerer und leichter Peptide, Enzyme, intakter Proteine, Aminosäuren und stabiler isotopenmarkierter Analoga an. Unsere Referenzmaterialien sind mit Testanwendungen in der Massenspektrometrie in den Bereichen Entdeckung von Biomarkern, pharmazeutische Forschung, klinische und diagnostische Tests, Top-Down- und Bottom-Up-Proteomik und Authentifizierung von Lebensmitteln kompatibel.
Abschnitte
Weitere Informationsquellen
- Flyer: Stable Isotope Labeled Amino Acid Mixes
Amino acids play a central role in biochemistry. They are the building blocks of proteins and precursors to the biosynthesis of various secondary metabolites. From being used as food additives (as artificial sweeteners and flavor enhancers) to the synthesis of drugs, biodegradable plastics, and chiral catalysts— amino acids have a wide range of uses.
- Flyer: Food Allergen Protein Standards
We are proud to introduce a new comprehensive range of purified food allergen protein standards manufactured by Indoor Biotechnologies. Indoor Biotechnologies’ allergens are purified by affinity chromatography and/or HPLC. Protein identity and amino acid composition are verified by InBio® using MS (mass spectrometry) and amino acid analysis. Immune reactivity is validated by monoclonal antibody binding.
Aminosäuren
Unser Aminosäuren-Portfolio umfasst unverdünnte TraceCERT® zertifizierte Referenzmaterialien (CRM). Unsere CRM werden mittels quantitativer Kernspinresonanz (qNMR) nach den Richtlinien der ISO/IEC 17025 und ISO 17034 zertifiziert. Wir bieten darüber hinaus zertifizierte Referenzmateriallösungen und analytische Standards von Aminosäuremischungen an.
Peptide
Unser Angebot an Peptidstandards umfasst HPLC-kompatible analytische Standards und MS PhosphoMix Phosphopeptidstandards. Phosphopeptidstandards werden verwendet, um Stärken und Schwächen von Phosphopeptidproben mittels massenspektrometrischer Analyse zu testen. Sie enthalten synthetische Phosphopeptide, die in ihrer Sequenz von natürlich vorkommenden Peptiden abgeleitet sind. MS PhosphoMix-Standards sind in drei Arten mit gleichen Aminosäuresequenzen aber unterschiedlichen Phosphorylierungsstellen erhältlich. Alle MS-PhosphoMix-Standards sind alternativ mit der natürlich vorkommenden Isotopenhäufigkeit (light) oder in der mit stabilen Isotopen angereicherten Version (heavy) erhältlich.
Proteine
Wir bieten eine breite Auswahl an Protein-Referenzmaterialien an. Als Teil davon werden unsere vollständig intakten, zertifizierten Cerilliant® Protein-Referenzmaterialien als Referenzstandards in qualitativen und quantitativen LC-MS/MS-Anwendungen für diagnostische Tests, pharmazeutische Freigabetests und Lebensmittelprüfungen eingesetzt. Das Portfolio umfasst auch monoklonale Antikörper von USP und NIST für die biopharmazeutische Methodenentwicklung und Systemeignung. Wir bieten mehr als 50 Referenzmaterialien für Lebensmittelallergen-Proteine an, darunter Standards von InBio™ und zertifizierte Referenzmaterialien von Cerilliant. Außerdem bieten wir eine Reihe SARS-CoV-2-bezogener Proteine von InBio an. Darüber hinaus gehören Proteinstandards für die Größenausschlusschromatographie zu unserem Sortiment.