43858
Heptansäure
analytical standard
Synonym(e):
Enanthsäure, Heptansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
10.1 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤1.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−10.5 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?