Wichtige Dokumente
429554
Acetaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon
analytical standard, for environmental analysis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard, for environmental analysis
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder or crystals
Methode(n)
titration: suitable
mp (Schmelzpunkt)
165-168 °C (lit.)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
InChIKey
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?