Wichtige Dokumente
42575
Dehydrocostuslacton
analytical standard
Synonym(e):
(−)-Dehydrocostus lactone; Dehydrocostus lactone; Epiligulyl oxide, (3aS,6aR,9aR,9bS)-Decahydro-3,6,9-tris(methylene)-azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one, Dehydro-costus lactone (6CI,7CI), Dehydrocostuslactone, Guaia-4(15),10(14),11(13)-trien-12-oic acid, 6alpha-hydroxy-, gamma-lactone, [3aS-(3aα,6aα,9aα,9bβ)]-Decahydro-3,6,9-tris(methylene)-azuleno[4,5-b]furan-2(3H)-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Optische Aktivität
[α]/D -14.0±3.0°, c = 1 in chloroform
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤2.0% water
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@@H]3[C@H](OC(C3=C)=O)[C@]21[H])=C
InChI
1S/C15H18O2/c1-8-4-7-12-10(3)15(16)17-14(12)13-9(2)5-6-11(8)13/h11-14H,1-7H2/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
InChIKey
NETSQGRTUNRXEO-XUXIUFHCSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?