Merck
37919
Supelco
Anhydrotetracyclin -hydrochlorid
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(4S,4aS,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacencarboxamid -monohydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22N2O7 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.88
Beilstein:
4228856
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 1694
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagerbedingungen
under inert gas
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
Cl[H].[H][C@@]12Cc3c(C)c4cccc(O)c4c(O)c3C(=O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H22N2O7.ClH/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t11-,16-,22-;/m0./s1
InChIKey
XBSQEFHDCDFNJU-WPJNXPDPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anhydrotetracyclin (ATC) ist ein Abbauprodukt von Tetracyclinhydrochlorid, einem verbreitet eingesetzten Antibiotikum in der Tierzucht.
Anwendung
Der Analysestandard kann wie folgt verwendet werden:
  • Terahertz(THz)-Spektroskopie-basierte, temperaturabhängige quantitative und qualitative Analyse von Antibiotikums, Tetracyclinhydrochlorid und seiner drei Hauptmetaboliten
  • Gleichzeitige Analyse von Tetracyclinhydrochlorid und seiner Abbauprodukte in einer pharmazeutischen Formulierung mittels Resonanz-Raman-Spektroskopie zum Untersuchen der stressinduzierten Stabilität des Arzneimittels
  • Entwicklung und Validierung eines Flüssigchromatografie-Tandem-Massenspektrometrie(LC-MS/MS)-Verfahrens zum Bestimmen von 21 Antibiotikarückständen, die als Tiermedizinprodukte in Honigproben verwendet werden
  • Bewertung von acht Tetracyclinantibiotika in verschiedenen Umgebungswasserproben mittels dispersiver Flüssig-Flüssig-Mikroextraktion (DLLME) gefolgt von einer Ultrahochleistungsflüssigchromatografie (UHPLC) mit abstimmbarem Ultraviolett-Nachweis (TUV)
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Rechtliche Hinweise
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Susceptibility of Escherichia coli and Enterococcus faecium isolated from pigs and broiler chickens to tetracycline degradation products and distribution of tetracycline resistance determinants in E. coli from food animals
Sengelov G, et al.
Veterinary Microbiology, 95, 91-101 (2003)
Wyndham W Lathem et al.
Science (New York, N.Y.), 315(5811), 509-513 (2007-01-27)
Primary pneumonic plague is transmitted easily, progresses rapidly, and causes high mortality, but the mechanisms by which Yersinia pestis overwhelms the lungs are largely unknown. We show that the plasminogen activator Pla is essential for Y. pestis to cause primary
Jonathan W Kotula et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(13), 4838-4843 (2014-03-19)
The mammalian gut is a dynamic community of symbiotic microbes that interact with the host to impact health, disease, and metabolism. We constructed engineered bacteria that survive in the mammalian gut and sense, remember, and report on their experiences. Based
Francesca Boldrin et al.
Nucleic acids research, 38(12), e134-e134 (2010-04-22)
Tightly regulated gene expression systems represent invaluable tools for studying gene function and for the validation of drug targets in bacteria. While several regulated bacterial promoters have been characterized, few of them have been successfully used in mycobacteria. In this
Marta Gratacós-Cubarsí et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(11), 4610-4616 (2007-05-10)
Tetracycline (TC) and 4-epitetracycline (4eTC) degradation, as well as anhydrotetracycline (ATC) and 4-epianhydrotetracycline (4eATC) formation, has been evaluated in thermally treated chicken breast, pig loin, and pig loin with added back-fat. Samples containing TC and 4eTC residues were submitted to