Wichtige Dokumente
35485
2,4′-DDD
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-(2-Chlorphenyl)-1-(4-chlorphenyl)-2,2-dichlorethan, 1,1-Dichlor-2-(2-chlorphenyl)-2-(4-chlorphenyl)-ethan, o,p′-DDD, Mitotan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
ClC(Cl)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H
InChIKey
JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP11A1(1583) , CYP11B1(1584)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?