Merck
34861-M
Sigma-Aldrich
2-Butanon
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonym(e):
Ethyl-methylketon, MEK, Methyl-ethylketon
About This Item
Lineare Formel:
C2H5COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
Beilstein:
741880
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.07
Dampfdichte
2.49 (vs air)
Dampfdruck
71 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.7%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
960 °F
Expl.-Gr.
10.1 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−87 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 335 nm Amax: ≤0.3
λ: 340 nm Amax: ≤0.1
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
SMILES String
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)