Merck
34194
Supelco
Phthalsäure-3,4,5,6-d4-dipentylester
analytical standard
Synonym(e):
Di-n-pentyl-phthalat-d4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18D4H22O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3/i7D,8D,11D,12D
InChIKey
IPKKHRVROFYTEK-CXRURWBMSA-N
Anwendung
Dipentyl phthalate-3,4,5,6-d4 may be used as a surrogate standard for investigating organophosphate flame retardants in food matrices using gas chromatography-triple quadrupole mass spectrometer (GC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rice ingestion is a major pathway for human exposure to organophosphate flame retardants (OPFRs) in China.
Zhang X, et al.
Journal of Hazardous Materials, 318, 686-693 (2016)