Wichtige Dokumente
33574
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)-phenol-Ring-13C6 -Lösung
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonym(e):
3,6,3-Nonylphenol-13C6, 363-NP-13C6, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenol-13C6 (Ring-13C6)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
10 μg/mL in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(CC)(C)CCC(C)C)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C15H24O/c1-5-15(4,11-10-12(2)3)13-6-8-14(16)9-7-13/h6-9,12,16H,5,10-11H2,1-4H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
InChIKey
BGLUSMSXKMBLFS-FQPQTBQFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Flammpunkt (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?