Merck
33120-M
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Synonym(e):
DMF, NSC 5356
About This Item
Lineare Formel:
HCON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.09
Beilstein:
605365
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
2.7 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
833 °F
Expl.-Gr.
15.2 %
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% free alkali (as NH3)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Farbe
APHA: ≤15
Brechungsindex
n20/D 1.4290-1.4310
n20/D 1.430 (lit.)
pH-Wert
6.7
bp
152-154 °C
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Dichte
0.948-0.950 g/mL at 20 °C
0.944 g/mL (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≥0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N,N-Dimethylformamid (DMF) wird häufig als Lösungsmittel für verschiedene organische Reaktion verwendet: DMF ist ein geeignetes Lösungsmittel zur Isolierung von Chlorophyll aus Pflanzengewebe. Es ist ein verbreitet angewendetes Reagenz bei der organischen Synthese. Es wird in verschiedenen Reaktionen für unterschiedliche Zwecke eingesetzt, wie z.B. Als Lösungsmittel, Dehydriermittel, Reduziermittel und Katalysator. Es ist ein Mehrzweck-Baustein für die Synthese von Verbindungen, die O, -CO, -NMe2, -CONMe2, -Me, -CHO als funktionelle Gruppen enthalten.
Anwendung
N,N-Dimethylformamid (DMF) kann in den folgenden Untersuchungen als Lösungsmittel eingesetzt werden:
  • Extraktion von chlorophyllhaltigen Pigmenten aus intaktem Gewebe von Cucumis sativus-Kotyledonen.
  • Isolierung von Chlorophyll a aus Zellkulturen einzelliger Meeresalgen.4
  • Als Reduktionsmittel und Lösungsmittel für die Herstellung von Au@Ag Kernschale-Nanokristallen.
Lösungsmittel für viele hydrophobe, organische Verbindungen.
Verpackung
2,5 l auch in PE-Flaschen erhältlich
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Moran et al.
Plant physiology, 65(3), 478-479 (1980-03-01)
Photosynthetic pigments from etiolated cucumber (Cucumis sativus var. Beit Alpha improved, Hazera Co., Gedera) cotyledons were extracted by direct immersion of the intact cotyledons into the solvent N,N-dimethylformamide (DMF). The solvent is especially efficient when pigment concentration is low; time
W P Inskeep et al.
Plant physiology, 77(2), 483-485 (1985-02-01)
We found inconsistencies in the commonly used data for chlorophyll analysis in 80% acetone. Recently developed extinction coefficients for chlorophyll b in N,N-dimethylformamide (DMF) based on values from 80% acetone are low as a result of these inconsistencies. We determined
Shengtao Ding et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(37), 9226-9237 (2012-08-30)
Often used as a common solvent for chemical reations and utilized widely in industry as a reagent, N,N-dimethylformamide (DMF) has played an important role in organic synthesis for a long time. Numerous highly useful articles and reviews discussing its utilizations