Merck
33015-M
Sigma-Aldrich
Ameisensäure
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98%
About This Item
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
Beilstein:
1209246
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
1.6 (vs air)
Dampfdruck
44.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Expl.-Gr.
57 %
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Verunreinigungen
≤0.001% ammonium (NH4)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetic acid (CH3COOH)
Brechungsindex
n20/D 1.370 (lit.)
pH-Wert
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.2-8.4 °C (lit.)
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
oxalate (C2O42-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Ag: ≤0.02 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.02 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.02 mg/kg
Mg: ≤0.5 mg/kg
Mn: ≤0.05 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.02 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.05 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ameisensäure ist eine einfache organische Säure. Die Formiatgruppe (-COOH) spielt eine wichtige Rolle im Aufbau komplexer Biomoleküle (Essigsäure, Glycin, diverse Aminosäuren). Sie weist ein hohe Polarität auf und hat ein Dipolmoment von 1,41 Debye. Sie wurde nachweislich als Brennstoffersatz in Polymerelektrolytmembran(PEM)-Brennstoffzellen eingesetzt. Ihre Permeation durch Nafion-112- und 117-Membranen vollzieht sich ähnlich wie bei Methanol.
Anwendung
Ameisensäure wurde zur Bewertung seiner ersten absoluten differentiellen elastischen Elektronenstreuquerschnitte und winkelförmigen differentiellen Querschnitte eingesetzt (einfallende Elektronenenergie im Bereich von 1,8 bis 50 eV). Es kann bei massenspektrometrischen Untersuchungen zur Herstellung von HPLC-Puffer eingesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
Nafion is a trademark of The Chemours Company FC, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
121.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mariadelfina Molinaro et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1152, 122215-122215 (2020-07-03)
Recent studies report strategies for analysing immunosuppressive drugs in brain, liver and renal tissue, mostly in animals: we developed and validated a two steps combined enzymatic digestion/mass spectrometry assay to quantify Tacrolimus (TAC) in heart biopsies. Our aims were to
Heng Lu et al.
Cell communication insights, 5, 1-7 (2014-05-20)
Protein-protein interactions play a pivotal role in both inter- and intra-cellular signaling. Identification of signaling protein complexes can thus shed important new insights into cell communications. We developed a parallel affinity precipitation protocol to overcome the disadvantages of the tandem