Wichtige Dokumente
32927
3-Acetyldesoxynivalenol
Synonym(e):
3α-Acetoxy-7α,15-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-on, 3α-Acetylvomitoxin, 3-AcDON
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
reference material
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@@H](C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2)OC(C)=O
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
InChIKey
ADFIQZBYNGPCGY-HTJQZXIKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Cereals by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Milk samples by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?