Wichtige Dokumente
32407
Cymiazol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-(2,4-Dimethyl-phenyl-imino)-3-methyl-thiazolin, 2-(2,4-Xylylimino)-3-methyl-thiazolin, N-[(2EZ)-3-Methyl-1,3-thiazol-2(3H)-yliden]-2,4-xylidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CN1C=CSC1=Nc2ccc(C)cc2C
InChI
1S/C12H14N2S/c1-9-4-5-11(10(2)8-9)13-12-14(3)6-7-15-12/h4-8H,1-3H3/b13-12-
InChIKey
YUAUPYJCVKNAEC-SEYXRHQNSA-N
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)