Wichtige Dokumente
320579
Xylole
ACS reagent, ≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Synonym(e):
Xylol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
18 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥98.5% xylenes + ethylbenzene basis
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
867 °F
Zusammensetzung
C6H5CH2CH3, ≤25%
Expl.-Gr.
7 %
Verunreinigungen
H2SO4, passes test (substances darkened by sulfuric acid)
≤0.003% S compounds
≤0.05% water
Abdampfrückstand
≤0.002%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-34 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChIKey
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system,Liver,Kidney, hearing organs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..