309435
3-Methyl-1-Butanol
anhydrous, ≥99%
Synonym(e):
Isoamylalkohol, Isopentylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
644 °F
Expl.-Gr.
1.2-9 %, 100 °F
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
pH-Wert
5.6 (20 °C, 25 g/L)
bp
130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−117 °C (lit.)
Dichte
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
110.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?