Wichtige Dokumente
30037
m-Cymen
analytical standard
Synonym(e):
1-Isopropyl-3-methyl-benzol, 3-Isopropyl-toluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdruck
4 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
n20/D 1.493
bp
175 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 °C (lit.)
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
neat
SMILES String
CC(C)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-8H,1-3H3
InChIKey
XCYJPXQACVEIOS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)