294772
Decahydronaphthalin, Mischung aus cis + trans
anhydrous, ≥99%
Synonym(e):
Decalin™
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.76 (vs air)
Dampfdruck
42 mmHg ( 92 °C)
741 mmHg ( 188 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
482 °F
Expl.-Gr.
0.7-4.9 %, 100 °F
Verunreinigungen
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
189-191 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−125 °C (lit.)
Dichte
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
InChIKey
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?