Wichtige Dokumente
293105
Tetrahydropyran
anhydrous, 99%
Synonym(e):
Pentamethylenoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Assay
99%
Form
liquid
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.42 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCOCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
InChIKey
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
3.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?