282065
Natrium
ACS reagent, dry
Synonym(e):
Sodium metal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 440 °C)
1 mmHg ( 440 °C)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
4.69 μΩ-cm, 20°C
bp
883 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
97.8 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): passes test
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
[Na]
InChI
1S/Na
InChIKey
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in:
- Synthesis of atrane complexes
- Zintl phases
- Sodium dislodging for depolymerization
- Graphitization of aerogel-like carbons
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F
Flammpunkt (°C)
82 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?