Merck
244864
Sigma-Aldrich
Kalium
chunks (in mineral oil), 98% trace metals basis
Synonym(e):
Atomares Kalium, Kalium Hyperkaliämie
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
K
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
39.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.09 mmHg ( 260 °C)
Qualitätsniveau
Assay
98% trace metals basis
Form
chunks (in mineral oil)
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Widerstandsfähigkeit
6.1 μΩ-cm, 20°C
bp
760 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
64 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K]
InChI
1S/K
InChIKey
ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Geht unter Druck eine Verbindung mit Silbermetall ein und bildet so 2 neue Verbindungen: K2Ag und K3Ag.†
Kalium kann zur Synthese kaliumhaltiger Festkörperchalkogenide mit vielversprechenden thermoelektrischen Eigenschaften eingesetzt werden. Es kann auch zwecks Bildung von 1,3-Di-tert-butyl-2,3-dihydro-1H-1,3,2-diazasilol-2-yliden zur Dehalogenierung von 1,3-Di-tert-butyl-2,2-dichloro-1,3-diaza-2-sila-4-cyclopenten verwendet werden.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
Synthesis and reactivity of a stable silylene.
Haaf M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(49), 12714-12719 (1998)
Incorporation of A2Q into HgQ and dimensional reduction to A2Hg3Q4 and A2Hg6Q7 (A= K, Rb, Cs; Q= S, Se). Access of Li ions in A2Hg6Q7 through topotactic ion-exchange.
Axtell EA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(1), 124-136 (1998)
Lattice thermal conductivity of K 2 (Bi 1? z Sb z) 8 Se 13 solid solutions.
Kyratsi T, et al.
Journal of Applied Physics, 95(8), 4140-4146 (2004)
Glucose-insulin-potassium revived: current status in acute coronary syndromes and the energy-depleted heart.
Alexandra N Grossman et al.
Circulation, 127(9), 1040-1048 (2013-03-06)
Pieter Clauw et al.
Plant physiology, 167(3), 800-816 (2015-01-22)
Although the response of plants exposed to severe drought stress has been studied extensively, little is known about how plants adapt their growth under mild drought stress conditions. Here, we analyzed the leaf and rosette growth response of six Arabidopsis