Merck
27690
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylpyridin
puriss. p.a., 99% (GC)
Synonym(e):
2,4,6-Collidin, sym.-Collidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.18
Beilstein:
107283
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Assay
99% (GC)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.1% water
Abdampfrückstand
≤0.1%
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.498
bp
171-172 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)nc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChIKey
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,4,6-Trimethylpyridin ist eine heterozyklische aromatische Verbindung, die verbreitet in Dehydrohalogenierungsreaktionen eingesetzt wird. Es wird aufgrund seiner basischen Eigenschaften auch als Reaktionslösungsmittel oder chemisches Additiv in organischen Reaktionen eingesetzt.
Anwendung
2,4,6-Trimethylpyridin kann als Reagens für Folgendes eingesetzt werden:      
  • Bei der Festphasen-Peptidsynthese.     
  • Zum Synthetisieren von Trichlor(2,4,6-trimethylpyridin)-Au(III)-Komplex durch Umsetzen mit HAuCl4.
Gewebefixiermittel für die Elektronenmikroskopie
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Assessing the acid properties of desilicated ZSM-5 by FTIR using CO and 2, 4, 6-trimethylpyridine (collidine) as molecular probes.
Holm MS, et al.
Applied Catalysis A: General, 356(1), 23-30 (2009)
Halogen complexes. III. The association of 2, 4, 6-trimethylpyridine and trifluoroiodomethane.
Larsen DW and Allred AL.
The Journal of Physical Chemistry, 69(7), 2400-2401 (1965)
J L Tomsig et al.
Histochemistry, 87(1), 21-25 (1987-01-01)
Rat pineal nerve endings contain a population of small and of large synaptic vesicles that are either electron lucent or have electron-dense cores. It has been reported that their osmiophilia is eliminated when collidine buffer is used in the fixation
Christa A Currie et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 824(1-2), 201-205 (2005-08-09)
Microchip capillary electrophoresis (CE), coupled with indirect fluorescence detection was investigated for estimating the pK(a) values of non-fluorescent compounds. The CE method is based on the differences in electrophoretic mobility of the analyte as a function of the pH of
zeta-Collidine as a basis for buffering fixatives.
H S BENNETT et al.
The Journal of biophysical and biochemical cytology, 6(1), 113-114 (1959-08-01)