25508
Kalium-Natrium-Tartrat Tetrahydrat
puriss., 99.0-101.0% (calc. on H2O free substance), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FC, E 337
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure Kalium-Natriumsalz, Rochelle-Salz, Seignettesalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FC, E 337
Qualitätsniveau
Assay
99.0-101.0% (calc. on H2O free substance)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +28.0 to +30.0°
Verunreinigungen
acidity or alkalinity, in accordance
residual solvent, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
≤0.004% ammonium (NH4)
≤0.004% free alkali (as NaOH)
≤0.0075% free acid (as C4H6O6)
24-26% water (Karl Fischer)
Verlust
21-26% loss on drying, 150 °C, 3 h
pH-Wert
6.5-8.5 (20 °C, 1%)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤1 mg/kg
Ba:, in accordance
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Eignung
passes test for appearance of solution
SMILES String
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChIKey
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?