Wichtige Dokumente
25102
Ammoniumcitrat
puriss., ≥98%
Synonym(e):
Ammoniumhydrogencitrat, Citronensäure Diammoniumsalz, Diammoniumhydrogencitrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Qualität
puriss.
Assay
≥98%
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH-Wert
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤300 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤10 mg/kg
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES String
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChIKey
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?