Merck
24538-U
Hamilton® Spritze, Serie 700, abnehmbare Nadel
725RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
Hamilton® Spritze 725RN 250μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materialien
stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22s ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
needle type RN (removable needle)
point style 2
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80730
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
250 μL
Kompatibilität
for use with Hamilton 725RN (removable needle)
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)