Wichtige Dokumente
Z118125
Hamilton® Kanülen für RN-Spritzen
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel needle (point style 4)
Kanülengröße
22 ga
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7804-01
Kanüle L
101.5 mm (4 in.)
Volumen
2.5-100 μL
Leistungsmerkmale und Vorteile
22° abgeschrägt
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)