Wichtige Dokumente
228842
Ethylviolett
cationic triarylmethane dye
Synonym(e):
Ethylpurpur 6B, Violett 4 basisch
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
λmax
595 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥12000 at 250-256 nm in water at 0.003 mg/mL
≥17000 at 304-310 nm in water at 0.003 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC
InChI
1S/C31H42N3.ClH/c1-7-32(8-2)28-19-13-25(14-20-28)31(26-15-21-29(22-16-26)33(9-3)10-4)27-17-23-30(24-18-27)34(11-5)12-6;/h13-24H,7-12H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
JVICFMRAVNKDOE-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)