Wichtige Dokumente
215155
Hydrazin
anhydrous, 98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1 (37 °C, vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 30.7 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Expl.-Gr.
99.99 %
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
bp
113.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1.4 °C (lit.)
Dichte
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NN
InChI
1S/H4N2/c1-2/h1-2H2
InChIKey
OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- pyridyl aminated O-linked sugar chains from glycoproteins
- nanocomposite of manganese oxide embedded in graphene sheets (GS–Mn3O4)
- formyl hydrazine by reacting with ethyl formate
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?