Merck
214396
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 12), 28-200 mesh
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
SB.52
product name
Kieselgel, high-purity grade (Davisil Grade 12), pore size 22 Å, 28-200 mesh
Qualität
high-purity grade (Davisil Grade 12)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Davisil®
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
800 m2/g
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
28-200 mesh
75-650 μm
Porengröße
0.43 cm3/g pore volume
22 Å
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kieselgel ist ein starres 3D-Netzwerk aus kolloidalem Siliziumdioxid. Es wird ausschließlich als Trägermaterial für die aktiven Titan(III)-Zentren in Ziegler-Natta-Katalysatoren verwendet. Kieselgel ermöglicht eine kontrollierte Fragmentierung, die zur Bildung von gleichförmigen Polymerteilchen mit einer schmalen Teilchengrößenverteilung und hoher Schüttdichte führt. Kieselgel ist wie folgt klassifiziert:
a: Aquagel – Poren sind mit Wasser gefüllt
b: Xerogel – durch Verdampfung wird die wässrige Phase in den Poren entfernt
c: Aerogel – Lösungsmittel wird durch superkritische Extraktion entfernt
Anwendung
Geeignet für chromatographische Anwendungen, insbesondere Kohlenwasserstoff- und Steroid-Trennungen.
Kieselgel wurde zum Vergleich von mesoporösen Adsorbenzien vom Typ MCM-41 eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)