Merck
19358
Supelco
Methylbutyrat
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
Beilstein:
1740743
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 30 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
3.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.388
bp
102-103 °C (lit.)
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methylbutyrat ist eine klare, farblose Flüssigkeit, die leicht in Wasser löslich ist. Sie verstärkt das Aroma und den Duft von Früchten und Blumen. Die Substanz riecht charakteristisch nach Ananas.
Anwendung
Methylbutyrat wird als Referenzmaterial zur Analyse von FAME aus verschiedenen Fettklassen mittels Protonentransfer-Massenspektrometrie (PTR-MS) eingesetzt.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
53.0 °F
Flammpunkt (°C)
11.67 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Authentication of feeding fats: classification of animal fats, fish oils and recycled cooking oils.
Van Ruth, S. M., et al.
Anim. Feed Sci. Technol., 155.1, 65-73 (2010)
S H Sterri et al.
Biochemical pharmacology, 34(15), 2779-2785 (1985-08-01)
A radiochemical assay for carboxylesterase based on the substrate methyl[1-14C]butyrate is described. The blank value corresponds to 1.04 micrograms (liver)-1.44 mg (plasma) of tissues with the highest and lowest activity respectively, which constitute the sensitivity of the method. The hydrolysis
D Roy et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 15(17), 3839-3847 (2014-09-10)
An easily dispersible multiwalled carbon nanotube (MWCNT) derivative is prepared, and provides a platform for the synthesis of the phenyl butyric acid methyl ester (PCBM) analog. The carbene addition reaction of MWCNTs makes derivatives that are less soluble in organic
C D Hull et al.
Journal of chemical ecology, 27(5), 889-906 (2001-07-27)
Single-unit electrophysiology was used to record the nerve impulses from the carbon dioxide receptors of female Queensland fruit flies, Bactroera tryoni. The receptors responded to stimulation in a phasic-tonic manner and also had a period of inhibition of the nerve
Guoyi Ma et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 63(4), 673-680 (2008-07-04)
Breast cancer is one of the most prevalent woman cancers. Genomic instability, accumulative mutations, and subsequent changes in intracellular signaling cascades play key roles in the development of human breast cancers. Activation of nuclear factor-kappaB (NF-kappaB) has been implicated in