Wichtige Dokumente
19023
N-Acetylneuraminsäure
analytical standard
Synonym(e):
5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galactononulosonsäure, Lactaminsäure, NAN, NANA, Sialinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder or crystals
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
chemische Klasse(n) des Analyten
oligosaccharides
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@@H]([C@@H](CO)O)O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO9/c1-4(14)12-7-5(15)2-11(20,10(18)19)21-9(7)8(17)6(16)3-13/h5-9,13,15-17,20H,2-3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1
InChIKey
SQVRNKJHWKZAKO-PFQGKNLYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Digestibility and Microbiota Modulation by Dietary Sialic Acid: Research indicated that sialylation of dietary mucin can modulate its digestibility and subsequently affect the gut microbiota of elderly individuals, highlighting the significance of N-Acetylneuraminic acid in dietary formulations and gut health (Fang et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?